Learn More
Merck SNAP i.d.™ 2.0 Protein Detection System: Mini and Midi Blot Holding Frames
Mini and midi blot holding frames for SNAP i.d. 2.0 Protein Detection Systems
157.00€ - 362.00€
Specifica
Include | Clear lids, easy locking latch, umbrella valve |
---|---|
Sovrapponibile | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13479569
|
Merck
SNAP2FRMD01 |
Midi Blot Holding Frames | 1/Pk. |
157.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13248319
|
Merck
SNAP2FRMN01 |
Mini Blot Holding Frames | 1/Pk. |
197.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
13258319
|
Merck
SNAP2FRMN02 |
Mini Blot Holding Frames | 2/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
13489569
|
Merck
SNAP2FRMD02 |
Midi Blot Holding Frames | 2/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
For use with EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System (Cat. No. SNAP2MM)
Specifica
Clear lids, easy locking latch, umbrella valve | |
Yes |