Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG12-biotina
Biotinylate protein amines and maximize solubility of proteins with this very long (56.0A) NHS-ester biotinylation reagent containing a pegylated, water-soluble spacer arm.
258.00€ - 1194.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15792029
|
Thermo Scientific™
A35389 |
10 x 1 mg |
258.00€
10mg |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11801195
|
Thermo Scientific™
21312 |
25 mg |
328.00€
25mg |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11811195
|
Thermo Scientific™
21313 |
500 mg |
1194.00€
500mg |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG12-Biotin is very long, pegylated biotinylation reagent for simple and efficient biotin labeling of antibodies, proteins and other primary amine-containing macromolecules.
Highlights:
- Water-soluble polyethylene glycol (PEG) spacer arm increases solubility of labeled protein
- Excellent purity, molecular weight uniformity and amine-reactivity
- Long spacer arm reduces steric hindrance when binding to avidin molecules
Specifica
Biotin & Analogs |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.