Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Automatic Temperature Compensation Probes - Mercury - Free
For accumet™ benchtop meters.
207.00€ - 333.00€
Codice del prodotto | Marca | Collegamenti | Materiale | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Collegamenti | Materiale | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11530234
|
Fisherbrand™
|
0.25 in. Phone | Stainless Steel | Accumet benchtop and portable meter |
333.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10236064
|
Fisherbrand™
|
Mini-Phone | 316 Stainless Steel | accumet AB, AR, XL, Basic, benchtop meters |
207.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11540234
|
Fisherbrand™
|
Mini-Phone | Stainless Steel | Accumet model AP63, AP62, AP61 |
270.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
For use with accumet Meters
- Signal solution temperature to meter for automatic compensation
- Permit temperature readout with meters having this feature
- Probes for accumet AP Series portable meters have waterproof connector
Specifica
ATC | |
0.9 m |