Learn More
Eppendorf™ Flex Bucket Adapters for IsoRack
Add flexibility to your liquid handling applications with these IsoRack adapters
170.00€ - 178.00€
Specifica
Tipo | Adapter |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flex bucket |
No. of Places | 96 |
N. per confezione | 2 Pack |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10224032
|
Eppendorf™
5825708008 |
0.5 mL |
170.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10171362
|
Eppendorf™
5825709004 |
1.5 to 2 mL |
178.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- IsoRack adapters to support 0.5 mL and 1.5/2.0 mL IsoRacks during centrifugation
- Adapters can be used in Eppendorf plate rotors A-2-DWP and A-4-81- MTP/Flex
Specifica
Adapter | |
Flex bucket | |
96 | |
2 Pack |