Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ PFP HPLC Column
Perfluorinated phases provide unique selectivity
729.30€ - 887.61€
Specifica
Formato colonna | Analytical Column |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 4.6 mm |
Dimensione particelle | 5 μm |
Dimensione del poro | 100 Å |
Tipo USP | L43 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10261045
|
Thermo Scientific™
82705-254630 |
4.6 mm | 250 mm |
887.61€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10037304
|
Thermo Scientific™
82705-154630 |
4.6 mm | 150 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Extra retention and selectivity for halogenenated compounds
- Excellent for taxane analysis
Specifica
Analytical Column | |
5 μm | |
L43 | |
Silica | |
Yes |
4.6 mm | |
100 Å | |
Fluorinated PFP | |
12% | |
PFP |