Learn More
asecos™ Galvanised Steel Spray Can
The Galvanised Steel Spray Can is ideal for economical and controlled spraying of surfaces and parts to be cleaned.
84.80€ - 156.88€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17856446
|
asecos™
23137 |
1 L | Giallo |
84.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17876566
|
asecos™
23138 |
2 L | Giallo |
92.22€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17846356
|
asecos™
8628 |
1 L | Gray |
136.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17886536
|
asecos™
23139 |
2 L | Gray |
156.88€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Spray attachment made of plastic with adjustable nozzle.
- Integrated plastic pump.
- Incl. multilingual safety sticker to designate the contents.