Learn More
gp100 / PMEL17 / SILV Rabbit, Clone: PMEL/1825R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene | gp100 / PMEL17 / SILV |
---|---|
Clone | PMEL/1825R |
Concentrazione | 200μg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15950868
|
EnquireBio
6490-RBM5-P1 |
100 μg |
510.00€
100µg |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940868
|
EnquireBio
6490-RBM5-P0 |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
gp100 / PMEL17 / SILV | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Rabbit | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
6490 | |
Recombinant full-length human SILV protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
90-100kDa |
PMEL/1825R | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001307051 | |
SILV | |
IgG κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic | |
SK-MEL-28 cells or Melanoma |