Learn More
Histone Deacetylase Inhibitor III, Thermo Scientific™
98.55€ - 187.00€
Specifica
Descrizione | White |
---|---|
Content And Storage | -30°C to -10°C |
CAS | 251456-60-7 |
Formula molecolare | C16H25N3O3 |
Peso formulazione | 307.39g/mol |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15416659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64940.MA |
10 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15406659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64940.#0 |
5 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
White | |
251456-60-7 | |
307.39g/mol | |
Light Sensitive | |
Powder |
-30°C to -10°C | |
C16H25N3O3 | |
M 344; 4-Dimethylamino-N-(6-hydroxycarbamoylhexyl) benzamide | |
Signal Transduction Reagent |