Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ ES Qualified Amino Acids
17.50€ - 18.15€
Specifica
Content And Storage | 2° to 8°C |
---|---|
Quantità | 100 mL |
Cellula staminale qualificata | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11546331
|
Cytiva
SH30852.01 |
AdvanceSTEM ES Qualified L-Glutamine, 200mM | 100 mL |
18.15€
100mL |
Spedizione stimata: 22-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11556331
|
Cytiva
SH30853.01 |
AdvanceSTEM ES Qualified Non-Essential Amino Acids (100X) | 100 mL |
17.50€
100mL |
Spedizione stimata: 22-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Support growth of embyronic cell culture with HyClone™ AdvanceSTEM™ ES Qualified Amino Acids.
Specifica
2° to 8°C | |
100 mL | |
Yes |