Learn More
Cytiva Terreni per affinità a flusso rapido IMAC Sepharose™ 6
Used for purifying proteins and peptides that have an affinity for metal ions. Cytiva IMAC Sepharose 6 Fast Flow is composed of cross-linked 6% agarose beads modified with a novel chelating ligand immobilized to the base matrix.
326.00€ - 1083.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Per la purificazione di proteine e peptidi con affinità per gli ioni metallici |
---|---|
Product Type | IMAC Sepharose 6 Fast Flow Media |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10372810
|
Cytiva
17-0921-08 |
45 - 165 μm | 100 ml |
1083.00€
100mL |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10762842
|
Cytiva
17092107 |
90 μm | 25 mL |
326.00€
25mL |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Uncharged IMAC resin allows possibility to charge with metal ion of choice for optimized selectivity
- Used for ions such as histidine-tagged proteins but also untagged recombinant or native proteins
- High protein binding capacity
- Coupling chemistry and novel ligand designed to give minimal ligand leakage
- Available HiTrap™ and HiPrep™ pre-packed formats for easy scale-up and process development
Specifica
Per la purificazione di proteine e peptidi con affinità per gli ioni metallici | |
IMAC Sepharose 6 Fast Flow Media |