Learn More
GPE Scientific™ J Young Gas Sample Tube with O-Ring Taps
GPE Scientific™ J Young Gas Sample Tube with O-Ring Taps is a gas collecting tube with O-ring valves on each end.
Marca:  GPE Scientific™ GST/125
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 15854774
  • 139.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Cylindrical, oblong shape
  • Gas tight container
  • Gauged volume
  • Standard collecting tube with valved ends
Specifica
Specifica
Gas Sample Tube
125 mL