Learn More
GPE Scientific™ J Young Gas Sample Tube with O-Ring Taps
GPE Scientific™ J Young Gas Sample Tube with O-Ring Taps is a gas collecting tube with O-ring valves on each end.
138.00€ - 191.00€
Product Code | Brand | Intervallo di misurazione | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Intervallo di misurazione | Price | Quantity & Availability | |||||
15834774
|
GPE Scientific™
GST/100 |
100 mL |
138.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15854774
|
GPE Scientific™
GST/125 |
125 mL |
139.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15874774
|
GPE Scientific™
GST/250 |
250 mL |
140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15884774
|
GPE Scientific™
GST/500 |
500 mL |
149.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15844774
|
GPE Scientific™
GST/1000 |
1000 mL |
168.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15864774
|
GPE Scientific™
GST/2000 |
2000 mL |
191.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Cylindrical, oblong shape
- Gas tight container
- Gauged volume
- Standard collecting tube with valved ends
Specifications
Gas Sample Tube |