Learn More
Justrite™ Armadi di sicurezza per acidi in polietilene blu
L'armadio di sicurezza per acidi in polietilene Justrite garantisce la massima protezione dei lavoratori in ambienti di lavoro intensivi e in presenza di sostanze corrosive.
602.14€ - 2383.78€
Codice del prodotto | Marca | Capacità portata carico | Dimensioni interne (L x P x A) | Product Type | N. di sportelli | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità portata carico | Dimensioni interne (L x P x A) | Product Type | N. di sportelli | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11965384
|
Justrite™
24040 |
Two 4L (1 gal.) bottles | 13.25 x 11.25 x 15 pollici (33.7 x 28.6 x 38 cm) | Armadietto di stoccaggio con piano d'appoggio superiore | 1 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12387492
|
Justrite™
24160 |
30 L (7.92 gal.) | 16 x 12.5 x 28 in. (40.64 x 31.75 x 71.12 cm) | Undercounter storage cabinet | 2 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Per acidi fortemente corrosivi, l'armadio è chiaramente etichettato con la scritta “ACID” e può essere chiuso con un lucchetto (non incluso) per una maggiore sicurezza.Versione da banco
- La cerniera dello sportello può essere montata su entrambi i lati per un uso ottimale dello spazio sul banco da lavoro
- Vassoio di raccolta interno in polietilene per eventuali perdite, rimovibile per una facile pulizia
- Altro vassoio in polietilene sotto l'armadio utilizzabile come vassoio di lavoro
- Ciascuno scomparto separato ha un ripiano regolabile e vani su entrambi gli sportelli per contenitori di piccole dimensioni
- Due vaschette rimovibili per una facile pulizia delle fuoriuscite accidentali
- Due flessibili di sfiato, con tappi rimovibili, sul retro per l'attacco di sistemi di rimozione dei vapori pressurizzati
- Con bulloneria per il fissaggio dell'armadio a parete
Specifica
Blue | |
Polyethylene | |
Manual-close |