Learn More
Cole-Parmer™ Cavi di prolunga tipo K
Use these extension cables for a variety of applications. Cole-Parmer™ K Type Extension Cables feature 20-gauge (0.032 in. dia) Thermocouple Wire with PVC/PVC Insulation.
Marca:  Cole-Parmer™ 08516-35
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11760979
  • 47.55€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Each probe comes with color coded ANSI mini-connectors: type J-black, type K-yellow and type T-blue
Specifica
Specifica
ANSI
Extension Cable
7.5 m