Learn More
Kappa Light Chain / IGKC (B-Cell Marker) Mouse, Clone: rKLC709, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene | Kappa Light Chain / IGKC (B-Cell Marker) |
---|---|
Clone | rKLC709 |
Concentrazione | 200μg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry, Immunohistochemistry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15950238
|
EnquireBio
3514-MSM10-P1 |
100 μg |
510.00€
100µg |
Spedizione stimata: 04-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940238
|
EnquireBio
3514-MSM10-P0 |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Kappa Light Chain / IGKC (B-Cell Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant full-length human Ig kappa chain | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
∽22.5kDa |
rKLC709 | |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
3514 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cell Surface, cytoplasmic and secreted | |
293T, Raji or hPBL cells. Tonsil or Spleen |