missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KCNQ2 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1D4A1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | KCNQ2 |
---|---|
Clone | 1D4A1 |
Concentrazione | 1 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16808965
|
Proteintech
66774-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16898955
|
Proteintech
66774-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
KCNQs are members of the voltage-dependent non-inactivating potassium channel family. Currently there are five known KNCQs (KCNQ1-5) found in the central nervous system and KNCQ2 and 3 have demonstrated their importance in M-current activation. Studies have shown that KCNQ2 and KCNQ3 form heteromultimers that, when formed, substantially increase the M-current. Inhibition of M-current controls neuron excitability throughout the nervous system as well as the responsiveness to synaptic inputs. Genetic mutations in these proteins have been linked to disorders such as benign familial neonatal convulsions (BFNC), deafness, neuropathic pain and epilepsy.Specifica
KCNQ2 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
BFNC, EBN, EBN1, ENB1, HNSPC, KCNA11, KCNQ2, KQT like 2, KV7.2, KVEBN1 | |
Kcnq2 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1D4A1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Human, Rat, Porcine | |
O43526, O88943, Q9Z351 | |
110257402, 16536, 170848, 3785 | |
KCNQ2 Fusion Protein Ag25781 | |
Primary | |
-20°C | |
KCNQ2 |