Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Heavy-Duty Clear Glass Volumetric Class A Flasks with PE Stoppers
With polyethylene stoppers
377.00€ - 632.40€
Specifica
Materiale chiusura | Polyethylene |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass |
Graduated | Yes |
Mouth Style | Wide |
Forma del fondo | Flat |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11842943
|
DWK Life Sciences
92812P50 |
50 mL |
377.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11862943
|
DWK Life Sciences
92812P500 |
500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11852943
|
DWK Life Sciences
92812P250 |
250 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Wide mouth makes pipet access easy
- Heavy, uniform walls provide superior strength, durability and safety
- Large, permanent, easy-to-read markings
- Flat interior bottoms for stirring with standard stir bars
- Graduated to Class A volumetric tolerances
- Calibrated “To Contain”
- Sizes from 5 to 250mL are calibrated to meet ASTM™ E288
Specifica
Polyethylene | |
Yes | |
Flat |
Borosilicate Glass | |
Wide |