Learn More
Diba Omnifit™ Frits for Chromatography Columns
Select from a variety of porosities for your media and chemistry
dietro preventivo
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Empty Glass Chromatography Columns |
---|---|
Materiale | PTFE |
Tipo | Universal Frit |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Porosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Porosità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15865524
|
Diba
006FR-15-05 |
15 mm | 5 μm |
dietro preventivo
pezzi 20 |
N/A | ||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
15885534
|
Diba
006FR-35-05 |
35 mm | 5 μm |
dietro preventivo
pezzi 20 |
N/A | ||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
15875524
|
Diba
006FR-15-10 |
15 mm | 10 μm |
dietro preventivo
pezzi 20 |
N/A | ||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
15895534
|
Diba
006FR-35-10 |
35 mm | 10 μm |
dietro preventivo
pezzi 20 |
N/A | ||||
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato. Richiedi qui il prezzo per questo articolo. |
|||||||||
Descrizione
Replacement frits are available in PTFE or PE and in a range of pore sizes, enabling you to select the most appropriate bed supports for your application. Match the column ID to select the correct fritSpecifica
Empty Glass Chromatography Columns | |
PTFE | |
Universal Frit |