Learn More
Thermo Scientific™ Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kits Promotion
Synthesize long cDNAs up to 20 kb at elevated temperatures (up to 65°C) with this complete system for highly efficient synthesis of first strand cDNA
Marca:  Thermo Scientific™ K1652
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.97980kg
Codice prodotto. 15777526
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Increased reaction temperatures -the first strand of cDNA can be synthesized within the 42 to 65°C temperature range
  • High yields of full-length first strand cDNA -with RNA templates up to 20 kb
  • Flexible priming -oligo(dT)18, random hexamer, or gene-specific primers
Specifica
Specifica
RT-PCR
100 reactions