Learn More
Metro™ MetroMax i™ Polymer Lab Worktable, Gray Phenolic Top with 3-Sided Frame
Keep your lab cleaner with the Metro MetroMax i™ Polymer Lab Worktable, featuring superior corrosion resistance with built-in Microban™ antimicrobial product protection.
1350.00€ - 1490.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for lab |
---|---|
Altezza (sistema imperiale) | 40.5 in. |
Altezza (sistema metrico) | 101.6 cm |
Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 600 lb. |
Capacità portata carico (sistema metrico) | 273 kg |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Include | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Include | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15987021
|
Metro™
LT30XUPG3 |
29.75 x 30 x 40.5 in. (74.9 x 76.2 x 101.6 cm) | 3 Sided frame | Stationary Table |
1350.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15987031
|
Metro™
LT36XUPG3 |
35.75 x 30 x 40.5 in. (90.8 x 76.2 x 101.6 cm) | 3 Sided frame | Stationary Table |
1390.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15987051
|
Metro™
LT60XUPG3 |
59.75 x 30 x 40.5 in. (151.7 x 76.2 x 101.6 cm) | 3 Sided frame | Stationary Table |
1490.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15907071
|
Metro™
LTM30XUPG3 |
29.75 x 30 x 40.5 in. (74.9 x 76.2 x 101.6 cm) | 3 Sided frame, adaptor insert | Mobile Table |
1350.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15967071
|
Metro™
LTM36XUPG3 |
35.75 x 30 x 40.5 in. (90.8 x 76.2 x 101.6 cm) | 3 Sided frame, adaptor insert | Mobile Table |
1390.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15927081
|
Metro™
LTM48XUPG3 |
47.75 x 30 x 40.5 in. (121.3 x 76.2 x 101.6 cm) | 3 Sided frame, adaptor insert | Mobile Table |
1440.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15987081
|
Metro™
LTM60XUPG3 |
59.75 x 30 x 40.5 in. (151.7 x 76.2 x 101.6 cm) | 3 Sided frame, adaptor insert | Mobile Table |
1490.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15987041
|
Metro™
LT48XUPG3 |
47.75 x 30 x 40.5 in. (121.3 x 76.2 x 101.6 cm) | 3 Sided frame | Stationary Table |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Description
These worktables provide the ideal product platform, are modular by design and offer ultimate flexibility based on the application requirements.
- Advanced polymer construction for corrosive lab environments
- Easily cleaned smooth surfaces
- Mobile units can be easily moved to clean behind table area
- Wide range of accessories and caster options available
Order Info
Casters and accessories must be ordered separately.
Specifications
Ideal for lab | |
101.6 cm | |
273 kg | |
76.2 cm |
40.5 in. | |
600 lb. | |
30 in. | |
Polymer |