Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rack per provette da microcentrifuga
Può contenere provette per microcentrifuga da 0.5 ml da una parte e dall'altra provette per microcentrifuga di dimensione compresa tra 1.5 ml e 2.0 ml. 96 pozzetti su ciascun lato per tenere le provette in verticale, in array 8 x 12.
87.60€ - 128.00€
Specifica
Product Type | Rack, microprovetta |
---|---|
Include | Pannello con lato opaco per etichettatura |
Chiusura inclusa | No |
Matrice | 8 x 12 |
Autoclavabile | A 121 °C |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15550062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0009 |
Naturale |
101.00€
5 confezioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15353677
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0010 |
Lavanda |
104.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15560062
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0011 |
Nero |
91.25€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12684105
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0018 |
Colori fluorescenti assortiti |
116.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15530072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0019 |
Blu fluorescente |
87.60€
5 confezioni |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15560072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0022 |
Giallo fluorescente |
87.60€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15570072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0023 |
Rosa fosforescente |
87.60€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15373677
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0025 |
Verde |
104.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15580072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0026 |
Arancione |
87.60€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15383677
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0027 |
Rosa |
104.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15393677
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0029 |
Blu |
104.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15303687
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0031 |
Colori assortiti |
128.00€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15590072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0028 |
Giallo |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15550072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0021 |
Arancione fluorescente |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15500082
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0030 |
Rosso |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15540072
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
F18845-0020 |
Verde fosforescente |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- I colori del rack semplificano l'organizzazione dei campioni e l'identificazione visiva
- L'indice alfanumerico consente una facile identificazione delle provette
- Pannello laterale opaco per nastro o etichettatura diretta
- Le maniglie stampate offrono una presa sicura per il trasporto
- Utilizzabile per la conservazione in congelatore fino a -80 °C (-112 °F)
- Autoclavabile a 121 °C (250 °F)
- Dimensioni di ingombro (L x P x A): 21.3 x 11.4 x 2.7 cm (8-3/8 x 4-1/2 x 1-1/16”)
Specifica
Rack, microprovetta | |
No | |
A 121 °C | |
Polipropilene | |
Rettangolare | |
5/conf. | |
213 x 114 x 27 mm | |
114 mm |
Pannello con lato opaco per etichettatura | |
8 x 12 | |
Microprovette (96) | |
96 | |
Microprovette da 1,5 /2,0 ml | |
-80 °C | |
213 mm | |
27 mm |