Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ RESEARCH Bacteria
Sartorius Stedim Biotech™ Microsart™ RESEARCH Bacteria is used for fast and reliable real-time PCR-based detection of bacterial contamination in cell cultures or cell culture supernatants.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ SMB95-1010
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15953030
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Rapidly detect contamination of more than 95 % of all known bacterial species within 2½ hours.
  • In a Real-time PCR highly specific TaqMan probes bind to a very conserved DNA-sequence that is common for all bacteria (gram-positive and gram negative).
  • This kit is designed for contamination control in academia or during drug development and in-process in biopharma or regenerative medicine.
Specifica
Specifica
qPCR
100
Reagents for 100 PCR reactions
2μL