Learn More
Thermo Scientific™ Molecular BioProducts Snap-Cap Plain Centrifuge Tubes
495.00€ - 515.00€
Specifica
Cap Style Flat
Certificazione/Conformità RNase, DNase, RNA, DNA, ATP, pyrogen-free
Materiale Polypropylene
Include Flat cap
Imballaggio Bag
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Colore Capacità (sistema metrico) Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Capacità (sistema metrico) Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
10644163
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
3439G
Green 0.6 mL Sterile Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
10787984
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
3439O
Orange 0.6 mL Sterile Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
10367232
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
3439A
Assorted 0.6 mL Sterile Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
  • With flat cap
  • No frosting or graduations
  • Certified RNase/DNase, RNA/DNA, ATP and pyrogen free
Specifica
Specifica
Flat
Polypropylene
Bag
Flat Cap
RNase, DNase, RNA, DNA, ATP, pyrogen-free
Flat cap