Learn More
MUC1 / EMA / CD227 Mouse, Clone: rMUC1/960, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene | MUC1 / EMA / CD227 |
---|---|
Clone | rMUC1/960 |
Concentrazione | 200μg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15910508
|
EnquireBio
4582-MSM16-P1 |
100 μg |
510.00€
100µg |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15900508
|
EnquireBio
4582-MSM16-P0 |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
MUC1 / EMA / CD227 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
4582 | |
Human milk-fat globule membranes (HMFGM) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
265-400kDa |
rMUC1/960 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001191226 | |
MUC1 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic and cell surface | |
MCF-7 or MDA-231 cells. Breast, colon, ovarian, endometrial carcinoma. |