Learn More
Myogenin (Skeletal Muscle Marker) Mouse, Clone: MYOG/2660, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifications
Antigene | Myogenin (Skeletal Muscle Marker) |
---|---|
Clone | MYOG/2660 |
Concentrazione | 200μg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry |
Classificazione | Monoclonal |
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
15910558
|
EnquireBio
4656-MSM4-P1 |
100 μg |
510.00€
100µg |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15900558
|
EnquireBio
4656-MSM4-P0 |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifications
Myogenin (Skeletal Muscle Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant full-length human myogenin (MYOG) protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
34kDa |
MYOG/2660 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
4656 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Nuclear | |
Rh-30 cells. Skeletal muscle or rhabdomyosarcoma. |