missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nucleocapsid protein Mouse anti-SARS-CoV-2, Unconjugated, Clone: AS61, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
dietro preventivo
Specifica
Antigene | Nucleocapsid protein |
---|---|
Clone | AS61 |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Specie ospite | Hybridoma |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17106601
|
ACROBiosystems
NUN-S61A1-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17116601
|
ACROBiosystems
NUN-S61A1-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Nucleocapsid protein Monoclonal antibody specifically detects Nucleocapsid protein in SARS-CoV-2 samples.Specifica
Nucleocapsid protein | |
Monoclonal | |
Hybridoma | |
SARS-CoV-2 | |
Primary |
AS61 | |
Unconjugated | |
RUO | |
IgG1 | |
-20°C |