Learn More
Thermo Scientific™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster Comb, 25 teeth
Cast one to five gels simultaneously with the Fisherbrand™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster, one of the simplest devices to cast gradient gels.
14.10€ - 580.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12484677
|
Thermo Scientific™
P2-20FG |
Frosted blank glass |
41.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11993055
|
Thermo Scientific™
P2-20G |
Blank glass |
25.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12414687
|
Thermo Scientific™
P2-CST |
Gel Caster |
580.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11963055
|
Thermo Scientific™
P2-18G |
Offset glass |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Cast one to five gels simultaneously with the Fisherbrand™ P2-CST Multiple Gradient Gel Caster, one of the simplest devices to cast gradient gels.
- With an external gradient maker, gels can be cast with ease and great reproducibility
- The design and format of this unit will provide years of service in your lab
Specifica
Fisherbrand P2-CST System |