Learn More
OHAUS™ Bilance di precisione portatili Scout™ STX
La pesatura veloce e l'elevata risoluzione garantiscono risultati ripetibili e affidabili, impostando così nuovi standard nella pesatura industriale e di laboratorio. Le bilance di precisione portatili OHAUS Scout STX offrono una navigazione veloce ed efficace grazie al display touchscreen a colori. Più modalità di applicazione integrate semplificano anche le operazioni di pesatura più complesse.
349.00€ - 1005.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | OIML F2 o ASTM Classe 4 |
---|---|
Tipo di collegamento | RS232 opzionale, host USB, dispositivo USB, Blueto |
Formato | mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk |
Da utilizzare con (applicazione) | Pesatura generica, in laboratorio, in ambiente ind |
Materiale | ABS e acciaio inox |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità | Leggibilità | Tempo di stabilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità | Leggibilità | Tempo di stabilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15519621
|
OHAUS™
30253065 |
STX421 | 420 g | 0.1 g | 1 sec. |
349.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15529621
|
OHAUS™
30253066 |
STX621 | 620 g | 0.1 g | 1 sec. |
414.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15549611
|
OHAUS™
30253058 |
STX123 | 120 g | 0.001 g | 1.5 sec. |
870.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15559611
|
OHAUS™
30253059 |
STX223 | 220 g | 0.001 g | 1.5 sec. |
960.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15569611
|
OHAUS™
30253060 |
STX222 | 220 g | 0.01 g | 1 sec. |
635.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15589611
|
OHAUS™
30253062 |
STX622 | 620 g | 0.01 g | 1 sec. |
835.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15579611
|
OHAUS™
30253061 |
STX422 | 420 g | 0.01 g | 1 sec. |
770.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15599611
|
OHAUS™
30253063 |
STX1202 | 1200 g | 0.01 g | 1.5 sec. |
925.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15509621
|
OHAUS™
30253064 |
STX2202 | 2.2 kg | 0.01 g | 1.5 sec. |
1005.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15539621
|
OHAUS™
30253067 |
STX2201 | 2.2 kg | 0.1 g | 1 sec. |
635.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15549621
|
OHAUS™
30253068 |
STX6201 | 6.2 kg | 0.1 g | 1 sec. |
815.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15559621
|
OHAUS™
30253069 |
STX8200 | 8.2 kg | 1 g | 1 sec. |
610.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Struttura- Involucro in ABS, piatto in acciaio inox, coperchio sostituibile
Display
- LCD grafico WQVGA a colori touchscreen (diagonale da 4.3 pollici), tastiera QWERTY e tastierino numerico per l'immissione rapida di dati GLP e GMP e altri dati applicativi
- Ampio schermo resistente che semplifica le operazioni grazie alla sua struttura dei menu a icone informative, che guidano l'utente in ogni passaggio dell'applicazione di pesatura
Caratteristiche del design
- Stabilizzazione veloce nell'ordine di un secondo per aumentare la produttività
- Bolla di livello frontale
- Eccellente sistema di protezione da sovraccarico integrato per proteggere la bilancia negli ambienti più ostili e difficili
- Indicatori di sottocarico
- Indicatore di batteria scarica e spegnimento automatico
- Indicatore di stabilità
- Calibrazione: calibrazione del campo pesata esterno o della linearità selezionabile dall'utente/digitale con peso esterno
- Design snello e salvaspazio per lo stoccaggio sovrapponibile
- Slot di sicurezza integrato contro i furti
- Gancio integrato per pesata da sotto per applicazioni di pesatura sottobilancia
- Piattaforma di pesatura in acciaio inox amovibile
- Funzione SALVA su USB
- Interruttore di blocco menu per bloccare la bilancia in una configurazione specifica
- Blocco per trasporto/stoccaggio integrato
- Nove lingue operative (inglese, spagnolo, tedesco, italiano, francese, polacco, ungherese, ceco e turco) per semplificare la pesatura
Funzionamento
- Adattatore c.a. (incluso), batterie (non incluse)
Comunicazione
- RS232 opzionale, host USB, dispositivo USB, Bluetooth o Ethernet
Protezione anticorrente
- Progettata con un elemento coperchio superiore facile da rimuovere
- Protegge il campione da influenze esterne, aumentando la velocità e la ripetibilità delle misurazioni
- Pesatura: determina il peso degli articoli sul piatto nell'unità di misura selezionata.
- Pesatura percentuale: misura il peso del campione visualizzato come percentuale di un peso di riferimento prestabilito.
- Conteggio dei pezzi: conta il numero dei pezzi sul piatto utilizzando un peso uniforme.
- Pesatura di controllo: confronta il peso di un campione rispetto ai limiti target.
- Pesatura dinamica/di animali: pesa un carico campione instabile e calcola una media dei pesi in un periodo di tempo.
- Totalizzazione: misura il peso complessivo di più articoli e il totale cumulativo può superare la capacità della bilancia.
- Determinazione della densità: determina la densità di solidi o liquidi. Con il gancio integrato per pesata da sotto, è possibile eseguire verifiche del peso specifico per oggetti non facilmente collocabili sul piatto di pesata.
- Mantenimento su schermo: per mantenere manualmente sul display l'ultima pesata stabile o il primo valore di pesata stabile più alto.
- Pesata in moli: misura il peso di un campione calcolandone automaticamente le moli.
Specifica
OIML F2 o ASTM Classe 4 | |
mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk | |
ABS e acciaio inox | |
Bilancia di precisione portatile | |
1 kg |
RS232 opzionale, host USB, dispositivo USB, Blueto | |
Pesatura generica, in laboratorio, in ambiente ind | |
Da 10° a 40 °C | |
Pesatura, conteggio parti, pesatura percentuale, s | |
Adattatore CA (incluso) o 4 batterie AA (in vendit |