Learn More
Cole-Parmer™ Parker Hannifin™ Reducing Compression Union
Excellent choice to connect rigid tubing systems and withstand higher pressures than barbed fittings
67.95€ - 107.00€
Specifica
Product Type | Reducing Compression Union |
---|---|
Descrizione | Compression Connection |
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PFA |
Metodo di sterilizzazione | Autoclave or Ethylene Oxide |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12695720
|
Cole-Parmer™
31320-04 |
1/2 x 3/8 in. |
106.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12675720
|
Cole-Parmer™
31320-01 |
3/8 x 1/4 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11780639
|
Cole-Parmer™
31320-03 |
1/2 x 1/4 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12665720
|
Cole-Parmer™
31320-00 |
1/4 x 1/8 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11770639
|
Cole-Parmer™
31320-05 |
3/4 x 1/2 in. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Get a tight seal at higher pressures.
- Withstand higher pressures than barbed fittings.
- Assemble the fitting to the tubing by sliding the tubing through a sealing ferrule and using the nut to compress down to form a secure seal.
Specifica
Reducing Compression Union | |
Autoclavable | |
Autoclave or Ethylene Oxide | |
150 psi | |
175°C |
Compression Connection | |
PFA | |
Clear | |
375°F |