Learn More
SI Analytics™ pH Combination Electrode with 1m Fixed Cable
Ensure high measurement accuracy, stability, and long service life while maintaining high adaptability to your measurement tasks. SI Analytics™ pH Combination Electrode with 1m Fixed Cable is robust, durable, and easy to clean.
262.00€ - 432.00€
Specifica
Intervallo di pH | 0 to 14 |
---|---|
Tipo | pH Combination Electrode |
Riferimento interno | Silamid™ |
Membrana | Sphere |
Intervallo di temperatura (sistema metrico) | -5°C to +100°C |
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Giunzione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Giunzione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10039130
|
SI Analytics™
285100486 |
DIN and 4 mm Banana Plug | Ceramic Diaphragm |
432.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12028083
|
SI Analytics™
285100359 |
DIN and 2 mm Pin Plug | Ceramic Diaphragm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10037910
|
SI Analytics™
285100437 |
DIN | Ceramic Diaphragm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10281931
|
SI Analytics™
285100494 |
DIN | Platinum Diaphragm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10151601
|
SI Analytics™
285105451 |
BNC | Platinum Diaphragm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Proven high-end electrodes for demanding measurement tasks
- Double junction Silamid™ reference system for fast and stable acquiring of measured values and for longer electrode life
- Utmost versatility of pH electrodes is achieved by a large selection of junctions, membrane glass types and shapes, shaft lengths and diameters, ground joints, plug connections and integrated temperature sensors
- Each pH combination electrode comes with individual serial number and quality certificate
Specifica
0 to 14 | |
Silamid™ | |
-5°C to +100°C | |
12 mm |
pH Combination Electrode | |
Sphere | |
1 m |