Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ L Multichannel Pipette
Designed for performance and comfort, PIPETMAN™ L Multichannel Pipette comes in a comprehensive range of models, adapted to your needs in the lab. Comfortable, precise, accurate, and reliable, PIPETMAN™ L variable volume multichannel models offer optimized performance across channels for uniform sample delivery and are perfect solutions when pipetting on microplates.
984.30€ - 1137.30€
Specifica
Punte compatibili | Most major brands |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Colore | White/Blue |
Dispensing Speed | Manual |
Monouso | Reusable |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Numero di canali | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Numero di canali | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17349013
|
Gilson™
FA10035 |
8x200LVR | 8 | 200 μL |
984.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17369013
|
Gilson™
FA10037 |
8x300LVR | 8 | 300 μL |
984.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17359013
|
Gilson™
FA10036 |
12x200LVR | 12 | 200 μL |
1137.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17379013
|
Gilson™
FA10038 |
12x300LVR | 12 | 300 μL |
1137.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Available as a fixed or variable volume, PIPETMAN™ L air-displacement pipettes cover a full volume range, including:
- Variable volume single channel models covering a volume range from 0.2 μL to 10 mL
- Variable volume multichannel models covering a volume range from 0.5 μL to 1200 μL, including four models equipped with V-ring (VR) at the bottom of the tip holders for a proper fit with most tip brands, covering a volume range from 20 μL to 300 μL
- Fixed volume single channel models covering a volume range from 1 μL to 5000 μL
Specifica
Most major brands | |
White/Blue | |
Reusable | |
Polypropylene | |
None | |
Pipette | |
Certified Quality |
Autoclavable | |
Manual | |
Ergonomic | |
Pipetman™ L | |
Non-sterile | |
Manual Liquid Handling |