Learn More
Brady™ Polyester Thermal Transfer Printable Labels
Printable, self-laminating polyester labels for thermal transfer printers.
104.00€ - 225.00€
Specifica
Materiale | Polyester |
---|---|
Print Technology | Thermal Transfer |
Product Type | Labels |
Etichette per riga | 1 |
Forma | Rectangle |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11890625
|
Brady™
018651 |
25.4 mm |
225.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12809848
|
Brady™
217086 |
6.35 mm |
207.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13029302
|
Brady™
030129 |
76.2 mm |
104.00€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 11-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Polyester labels for thermal transfer printers.
- Please Note: This material is UL, CSA and AGA approved with its respective ribbon.
- See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
- 5000 Label(s) / Roll(s), 2 Roll(s) / Pack
Specifica
Polyester | |
Labels | |
Rectangle |
Thermal Transfer | |
1 |