Learn More
asecos™ Polyethylene Drum Chock (3-piece package)
Polyethylene Drum Chock (3-piece package) is ideal for the safe emptying of drums.
68.90€ - 134.62€
Specifica
Colore | Brown |
---|---|
Materiale | Polietilene |
Peso (sistema imperiale) | 2.97 lb. |
Peso (sistema metrico) | 1.346 kg |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17826416
|
asecos™
18290 |
4.72 in. |
68.90€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17856376
|
asecos™
18291 |
6.38 in. |
134.62€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 3-piece package
- PE Drum Chock
Specifica
Brown | |
Polietilene | |
2.97 lb. | |
1.346 kg |