Learn More
Bel-Art™ Essiccatori compatti SP Scienceware™
Per la protezione e la conservazione in luogo asciutto di prodotti sensibili all'umidità.
Marca: Bel-Art™ F42031-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- Resistenti e infrangibili con pareti extra spesse
- Coperchio a cupola piatta in policarbonato trasparente per la massima distanza interna e un volume interno maggiore
- Grande pomolo scanalato per un facile sollevamento del coperchio
- Include una piastra perforata con spessore di 0.32 cm (0.125 pollici)
- L'essiccante monouso o riutilizzabile può essere posizionato sopra o sotto la piastra perforata
- L'O-ring in neoprene garantisce una tenuta ermetica fino a 0 °C senza necessità di applicare grasso
- Il fondo in polipropilene bianco sostiene crogioli incandescenti sulle piastre per essiccazione in ceramica ad alta temperatura Minerit HD
Specifica
Resistente, infrangibile | |
Piastra perforata spessa 0.32 cm e O-ring in neoprene | |
Design salva-spazio | |
26 cm | |
Flangia da 23 cm |
Policarbonato/polipropilene | |
15.7 cm | |
0.20 piedi cubi | |
19.7 cm |