Learn More
Macherey-Nagel™ Polystyrene Divinylbenzene Chromabond LV-HR-X
125.00€ - 189.00€
Specifica
Product Type | Chromabond LV-HR-X |
---|---|
Dimensione particelle | 45 or 85 μm |
Materiale | Polystyrene Divinylbenzene |
Intervallo di pH | 1 to 14 |
Dimensione del poro | 55 - 60 Å |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12824311
|
Macherey-Nagel™
732132 |
200 mg |
125.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12851041
|
Macherey-Nagel™
732131 |
60 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12880961
|
Macherey-Nagel™
732130 |
30 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
Chromabond LV-HR-X | |
Polystyrene Divinylbenzene | |
55 - 60 Å |
45 or 85 μm | |
1 to 14 | |
30 Pack |