Learn More
Corning™ Polystyrene Microplates
Designed for in vitro diagnostic assays
816.07€ - 1510.71€
Codice del prodotto | Marca | Total Volume (Metric) Well | Trattamento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Total Volume (Metric) Well | Trattamento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10424872
|
Corning™
2482 |
190 μL | Non-treated |
849.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10022551
|
Corning™
2510 |
360 μL | Sulfhydryl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15222319
|
Corning™
3831BC |
0.0128 mL | Non-treated |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
The Stripwell™ low volume microplates allow test kit manufacturers to reduce overall costs, with a reduction in the amount of reagents and antibody necessary to perform assays.- Designed with one-half the well area of a 'regular' 8 well strip, providing a much greater surface to volume ratio
- Recommended working volume of 50μL to 125μL
- Designed for in vitro diagnostic assays
- Untreated surface is hydrophobic in nature
- Color coded strips
- Bar coding available on request
Specifica
Polystyrene |