Learn More
Brady™ PowerMark™ Reflective Vinyl Labeling Tape
The reflective quality of the material makes PowerMark™ Reflective Vinyl Labeling Tape ideal for reading labels in low light conditions (with flashlights).
288.00€ - 442.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Type 1 (Fed. Spec. L-S-300) |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | Silver |
Finitura | Gloss |
Materiale | Plastic |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11562675
|
Brady™
013580 |
101.6 mm |
288.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11592675
|
Brady™
013585 |
177.8 mm |
375.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11522685
|
Brady™
013590 |
254 mm |
442.00€
1 scatola |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- The reflective quality of the material makes it ideal for reading labels in low light conditions (with flashlights).
Specifica
Type 1 (Fed. Spec. L-S-300) | |
Silver | |
Plastic | |
Labels | |
BBP85, PowerMark Industrial Sign and Label Printer | |
1 | |
-40°C | |
1 Ea. | |
-40°F to +158°F | |
PSTC-31: 20 lb./in. (350 N/100 mm) | |
0.14 mm | |
10.06 m |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Thermal Transfer | |
Component and equipment labelling, Facility Identification, General Identification, Safety Identification | |
100 Gardner Units | |
1 Year | |
1 Roll/Box | |
MarkWare | |
-40°C to +70°C | |
0.0055 in. | |
33 ft. |