Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Progesterone Receptor Ab-14, Mouse Monoclonal Antibody
Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ Progesterone Receptor Ab-14, Mouse Monoclonal Antibody.
497.00€ - 2213.40€
Specifica
Antigene | Progesterone Receptor Ab-14 |
---|---|
Clone | PgR636 |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12630397
|
Epredia™
MS-1882-S0 |
Concentrated | 100 μL |
497.00€
100µL |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12640397
|
Epredia™
MS-1882-S1 |
Concentrated | 500 μL |
1740.00€
500µL |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12620397
|
Epredia™
MS-1882-S |
Concentrated | 1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12610397
|
Epredia™
MS-1882-R7 |
Prediluted | 7 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Human PgR exists in two forms: 116kDa (B-form) and 81kDa (A-form). It acts as ligand activated transcription factor to regulate expression of the target genes. Null mutation in PgR gene leads to pleiotrophic reproductive abnormalities.Host Species: Mouse
Clone: PgR636
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: N-terminal (shared by A- and B-form)
Immunogen: Formalin fixed recombinant full-length A-form of human progesterone receptor
Molecular Weight: 116kDa (triplet, B-form) and 81kDa (singlet, A-form)
Positive Control: Breast CA
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
Progesterone Receptor Ab-14 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
Human | |
IgG2a κ |
PgR636 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cancer and Tumor Biology | |
Formalin fixed recombinant full length A-form of human progesterone receptor | |
Primary |