Learn More
Cowie Technology™ PTFE T-Type Stopcocks
Cowie Technology™ PTFE T-Type Stopcocks feature a pure PTFE body and plug and combine all the desirable properties of the Ultimate Laboratory Stopcock.
21.30€ - 29.90€
Specifica
Tipo | T-Type |
---|---|
Descrizione | T-Type Stopcock |
Materiale | PTFE |
Autoclavabile | Autoclavable |
N. per confezione | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Foro spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Foro spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10078201
|
Cowie Technology™
016.104 |
4 mm |
29.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10436022
|
Cowie Technology™
016.103 |
3 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
10783753
|
Cowie Technology™
016.102 |
2 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Medium vacuum pressure performance
- Unbreakable
- Chemically inert
- Grease free
- Supplied with borosilicate glass sidearms
Specifica
T-Type | |
PTFE | |
1 Each | |
PTFE |
T-Type Stopcock | |
Autoclavable | |
Borosilicate glass sidearms |