Learn More
PU.1 (SPI-1) (B-Cell Marker) Mouse, Clone: PU1/2146, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 510.00€
Specifica
Antigene | PU.1 (SPI-1) (B-Cell Marker) |
---|---|
Clone | PU1/2146 |
Concentrazione | 200μg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15940898
|
EnquireBio
6688-MSM2-P1 |
100 μg |
510.00€
100µg |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15930898
|
EnquireBio
6688-MSM2-P0 |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
PU.1 (SPI-1) (B-Cell Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant fragment (apprx. aa 16-170) of human PU.1 protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
40kDa |
PU1/2146 | |
Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
6688 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Nuclear | |
K-562 Cells, THP-1 cells. Lymph Node, Spleen, Hodgkin's Lymphoma, Colon Carcinoma. |