Learn More
Labcon™ PurePlus™ 96-well PCR Plates for Roche™ Lightcycler™
These 96-well PCR plates come in natural color or opaque white.
62.85€ - 66.80€
Specifica
Matrice | 8 x 12 |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Volume (sistema metrico) pozzetto | 0.1 mL |
No. of Wells | 96 |
N. per custodia | 100/Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17597946
|
Labcon™
3962-520-000-9 |
Natural |
66.80€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17507956
|
Labcon™
3962-521-000-9 |
White |
62.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
Specifica
8 x 12 | |
0.1 mL | |
100/Cs. | |
128.6 mm | |
16.6 mm |
Polypropylene | |
96 | |
10/Pk. | |
96.2 mm |