missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Purolite™ PuroSorb™ PAD Macroporous Adsorbents
PuroSorb™ adsorbents are macroporous, rigid, highly cross-linked synthetic polymers. They have a variety of base matrices, porosities (or pore volumes), surface areas, and pore sizes. They also exhibit non-polar or hydrophobic tendencies so they adsorb hydrophobic organic compounds.
81.91€ - 674.73€
Specifica
Tipo di prodotto finale | White to off-white spherical beads |
---|---|
Intervallo di pH | 1 to 14 pH |
Dimensione particelle | 350 to 1200 μm |
Content And Storage | Use within 5 years from date of manufacture, store at 2°C to 20°C |
Formato | Wet |
Codice del prodotto | Marca | Linea di prodotti | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Linea di prodotti | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17009583
|
Purolite™
LS07280-94 |
PAD1200 | 1 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17019583
|
Purolite™
LS07360-192 |
PAD610 | 250 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17029583
|
Purolite™
LS07360-343 |
PAD610 | 5 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17039583
|
Purolite™
LS07360-94 |
PAD610 | 1 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17049583
|
Purolite™
LS07380-192 |
PAD950 | 250 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17059583
|
Purolite™
LS07380-343 |
PAD950 | 5 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17069583
|
Purolite™
LS07380-94 |
PAD950 | 1 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17089573
|
Purolite™
LS07280-192 |
PAD1200 | 250 g |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
17099573
|
Purolite™
LS07280-343 |
PAD1200 | 5 kg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Stable in acidic or alkaline solutions and in most organic solvents
- Regenerate under mild conditions for prolonged life
- Chemically stable, insoluble
- Spherical beads
- Macroporous structure
- Made of styrene, DVB or methacrylate
- Stevia Purification
- Peptide extraction
- Decolorization
- Macrolide purification
- Compliant with ResAP(2004) 3
- Halal and TSE/BSE/GMO free
- Compliant with FDA regulation 21 CFR 173.65
Specifica
White to off-white spherical beads | |
350 to 1200 μm | |
Wet | |
Adsorbent |
1 to 14 pH | |
Use within 5 years from date of manufacture, store at 2°C to 20°C | |
Wet |