Learn More
Buerkle™ PVDF Fish-Clip
Buerkle™ PVDF Fish-Clip can be used for gentle stirring in any type of vessel such as beakers, bottles, Erlenmeyer and round-bottom flasks.
37.12€ - 37.86€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Beakers, Bottles, Erlenmeyer and Round Bottom Flasks |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Used for Cell Cultures, Abrasive Media and Other Liquids That Are Sensitive to Mechanical Stress Are Gently Stirred Using Fish Clip |
Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
Tipo | Fish-Clip |
Allerta:
Magnetic stirrer is not supplied.
Codice del prodotto | Marca | Include | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10058671
|
Buerkle™
8280-0006 |
6 mm dia. Stirring bar | Blue |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10590882
|
Buerkle™
8280-0008 |
Ancoretta con diametro di 8 mm | Red |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- PVDF, autoclavable, excellent chemical resistance
- Rotor 15mm Ø
- Gas tight
- Support rod length 250mm
- Includes stirring bar
Specifica
Beakers, Bottles, Erlenmeyer and Round Bottom Flasks | |
Used for Cell Cultures, Abrasive Media and Other Liquids That Are Sensitive to Mechanical Stress Are Gently Stirred Using Fish Clip | |
250 mm | |
Fish-Clip |