Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bacteriophage Single-stranded DNA-binding protein gp2.5 Protein
A DNA sequence encoding the Enterobacteria phage T7 (Bacteriophage T7) Single-stranded DNA-binding protein gp2.5, was expressed in the hosts and tags indicated.
535.00€ - 3355.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_041970.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 1261080 |
Nome | Single-stranded DNA-binding protein gp2.5 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16028591
|
enQuireBio™
QP9695-YE-100UG |
100 μg |
1365.00€
100µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16068591
|
enQuireBio™
QP9695-YE-500UG |
500 μg |
2865.00€
500µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16038591
|
enQuireBio™
QP9695-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16058591
|
enQuireBio™
QP9695-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16078591
|
enQuireBio™
QP9695-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16048591
|
enQuireBio™
QP9695-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_041970.1 | |
Single-stranded DNA-binding protein gp2.5 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Bacteriophage | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
1261080 | |
Research Use Only | |
2.5 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MAKKIFTSAL GTAEPYAYIA KPDYGNEERG FGNPRGVYKV DLTIPNKDPR CQRMVDEIVK CHEEAYAAAV EEYEANPPAV ARGKKPLKPY EGDMPFFDNG DGTTTFKFKC YASFQDKKTK ETKHINLVVV DSKGKKMEDV PIIGGGSKLK VKYSLVPYKW NTAVGASVKL QLESVMLVEL ATFGGGEDDW ADEVEENGYV ASGSAKASKP RDEESWDEDD EESEEADEDG DF | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |