Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine CD8A / MAL Protein
A DNA sequence encoding the Bos taurus (Bovine) CD8A / MAL, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_776440.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 281060 |
Nome | CD8A / MAL Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15927859
|
enQuireBio™
QP5800-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15947859
|
enQuireBio™
QP5800-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15937859
|
enQuireBio™
QP5800-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15957859
|
enQuireBio™
QP5800-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15967859
|
enQuireBio™
QP5800-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15977859
|
enQuireBio™
QP5800-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_776440.1 | |
CD8A / MAL Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Bovine | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
281060 | |
Research Use Only | |
CD8A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LSFRMSPTQK ETRLGEKVEL QCELLQSGMA TGCSWLRHIP GDDPRPTFLM YLSAQRVKLA EGLDPRHISG AKVSGTKFQL TLSSFLQEDQ GYYFCSVVSN SILYFSNFVP VFLPAKPATT PAMRPSSAAP TSAPQTRSVS PRSEVCRTSA GSAVDTSRLD FACN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |