missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog G-CSF / CSF3 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) G-CSF / CSF3, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Nome | G-CSF / CSF3 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | CSF3 |
Lunghezza della proteina | Full Length |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15998389
|
enQuireBio™
QP5878-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15918399
|
enQuireBio™
QP5878-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15908399
|
enQuireBio™
QP5878-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15928399
|
enQuireBio™
QP5878-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15938399
|
enQuireBio™
QP5878-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15948399
|
enQuireBio™
QP5878-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
G-CSF / CSF3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Dog | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
CSF3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPLGPTGPL PQSFLLKCLE QMRKVQADGT ALQETLCATH QLCHPEELVL LGHALGIPQP PLSSCSSQAL QLMGCLRQLH SGLFLYQGLL QALAGISPEL APTLDTLQLD TTDFAINIWQ QMEDLGMAPA VPPTQGTMPA FTSAFQRRAG GVLVASNLQS FLELAYRALR HFAKP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |