Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog MMP-9 / CLG4B Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) MMP-9 / CLG4B, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Specifica
Nome | MMP-9 / CLG4B Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | MMP9 |
Lunghezza della proteina | Full Length |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16057991
|
enQuireBio™
QP9280-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16097991
|
enQuireBio™
QP9280-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16067991
|
enQuireBio™
QP9280-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16087991
|
enQuireBio™
QP9280-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16008001
|
enQuireBio™
QP9280-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16077991
|
enQuireBio™
QP9280-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
MMP-9 / CLG4B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Dog | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
MMP9 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
FQTFEGDLKW HHNDITYWIQ NYSEDLPRDV IDDAFARAFA VWSAVTPLTF TRVYGPEADI IIQFGVREHG DGYPFDGKNG LLAHAFPPGP GIQGDAHFDD EELWTLGKGV VVPTHFGNAD GAPCHFPFTF EGRSYSACTT DGRSDDTPWC STTADYDTDR RFGFCPSEKL YAQDGNGDGK PCVFPFTFEG RSYSTCTTDG RSDGYRWCST TADYDQDKLY GFCPTRVDSA VTGGNSAGEP CVFPFIFLGK QYSTCTREGR GDGHLWCATT SNFDRDKKWG FCPDQGYSLF LVAAHEFGHA LGLDHSSVPE ALMYPMYSFT EGPPLHEDDV RGIQHLYGPR PEPEPQPPTA PPTAPPTVCA TGPPTTRPSE RPTAGPTGPP AAGPTGPPTA GPSEAPTVPV DPAEDICKVN IFDAIAEIRN YLHFFKEGKY WRFSKGKGRR VQGPFLSPST WPALPRKLDS AFEDGLTKKT FFFSGRQVWV YTGTSVVGPR RLDKLGLGPE VTQVTGALPQ GGGKVLLFSR QRFWSFDVKT QTVDPRSAGS VEQMYPGVPL NTHDIFQYQE KAYFCQDRFY WRVNSRNEVN QVDEVGYVTF DILQCPED | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |