Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Biosynthetic arginine decarboxylase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Biosynthetic arginine decarboxylase, was expressed in the hosts and tags indicated.
402.00€ - 2645.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_417413.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 947432 |
Nome | Biosynthetic arginine decarboxylase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16056561
|
enQuireBio™
QP8804-EC-10UG |
10 μg |
402.00€
10µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16076561
|
enQuireBio™
QP8804-EC-200UG |
200 μg |
1600.00€
200µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16046561
|
enQuireBio™
QP8804-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16096561
|
enQuireBio™
QP8804-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16086561
|
enQuireBio™
QP8804-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16066561
|
enQuireBio™
QP8804-EC-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_417413.1 | |
Biosynthetic arginine decarboxylase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
947432 | |
Research Use Only | |
speA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DDMSMGLPSS AGEHGVLRSM QEVAMSSQEA SKMLRTYNIA WWGNNYYDVN ELGHISVCPD PDVPEARVDL AQLVKTREAQ GQRLPALFCF PQILQHRLRS INAAFKRARE SYGYNGDYFL VYPIKVNQHR RVIESLIHSG EPLGLEAGSK AELMAVLAHA GMTRSVIVCN GYKDREYIRL ALIGEKMGHK VYLVIEKMSE IAIVLDEAER LNVVPRLGVR ARLASQGSGK WQSSGGEKSK FGLAATQVLQ LVETLREAGR LDSLQLLHFH LGSQMANIRD IATGVRESAR FYVELHKLGV NIQCFDVGGG LGVDYEGTRS QSDCSVNYGL NEYANNIIWA IGDACEENGL PHPTVITESG RAVTAHHTVL VSNIIGVERN EYTVPTAPAE DAPRALQSMW ETWQEMHEPG TRRSLREWLH DSQMDLHDIH IGYSSGIFSL QERAWAEQLY LSMCHEVQKQ LDPQNRAHRP IIDELQERMA DKMYVNFSLF QSMPDAWGID QLFPVLPLEG LDQVPERRAV LLDITCDSDG AIDHYIDGDG IATTMPMPEY DPENPPMLGF FMVGAYQEIL GNMHNLFGDT EAVDVFVFPD GSVEVELSDE GDTVADMLQY VQLDPKTLLT QFRDQVKKTD LDAELQQQFL EEFEAGLYGY TYLE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |