Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli CS6 fimbrial subunit B Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) CS6 fimbrial subunit B, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | WP_000913743.1 |
---|---|
Nome | CS6 fimbrial subunit B Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | cssB |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16057820
|
enQuireBio™
QP7239-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16077820
|
enQuireBio™
QP7239-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16067820
|
enQuireBio™
QP7239-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16087820
|
enQuireBio™
QP7239-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16097820
|
enQuireBio™
QP7239-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16007830
|
enQuireBio™
QP7239-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifications
WP_000913743.1 | |
Research Use Only | |
cssB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GNWQYKSLDV NVNIEQNFIP DIDSAVRIIP VNYDSDPKLN SQLYTVEMTI PAGVSAVKIV PTDSLTSSGQ QIGKLVNVNN PDQNMNYYIR KDSGAGKFMA GQKGSFSVKE NTSYTFSAIY TGGEYPNSGY SSGTYAGHLT VSFYSN | |
Greater than 92.2% as determined by SDS-PAGE. |
CS6 fimbrial subunit B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |