Learn More
enQuireBio™ Recombinant E. coli Cytosine deaminase Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Cytosine deaminase, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Spécification
Numero di accesso | NP_414871.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 944996 |
Nome | Cytosine deaminase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantità | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantità | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16037690
|
enQuireBio™
QP7203-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100µg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16077690
|
enQuireBio™
QP7203-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500µg |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16047690
|
enQuireBio™
QP7203-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16067690
|
enQuireBio™
QP7203-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16087690
|
enQuireBio™
QP7203-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16057690
|
enQuireBio™
QP7203-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Spécification
NP_414871.1 | |
Cytosine deaminase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
E. coli | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
944996 | |
Research Use Only | |
codA | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SNNALQTIIN ARLPGEEGLW QIHLQDGKIS AIDAQSGVMP ITENSLDAEQ GLVIPPFVEP HIHLDTTQTA GQPNWNQSGT LFEGIERWAE RKALLTHDDV KQRAWQTLKW QIANGIQHVR THVDVSDATL TALKAMLEVK QEVAPWIDLQ IVAFPQEGIL SYPNGEALLE EALRLGADVV GAIPHFEFTR EYGVESLHKT FALAQKYDRL IDVHCDEIDD EQSRFVETVA ALAHHEGMGA RVTASHTTAM HSYNGAYTSR LFRLLKMSGI NFVANPLVNI HLQGRFDTYP KRRGITRVKE MLESGINVCF GHDDVFDPWY PLGTANMLQV LHMGLHVCQL MGYGQINDGL NLITHHSART LNLQDYGIAA GNSANLIILP AENGFDALRR QVPVRYSVRG GKVIASTQPA QTTVYLEQPE AIDYKR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |